Stampa…
4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 27.6 EUR
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
4-Chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12…14 °C
Densità: 1,37 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000686
CAS Number: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %