3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 224…225 °C Punto di fusione: 44 °C Densità: 1,368 Flash Pt: 117 °C (242 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000671 CAS Number: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |