Stampa…
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 24.8 EUR
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
3-Chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175.01 g/mol
Punto di ebollizione: 223
Punto di fusione: 44
Densità: 1.36 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000671
CAS Number: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)