3,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3024-72-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 607485
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000672
Formula:
C₇H₃Cl₃O Punto di ebollizione: 242 °C Punto di fusione: 30…34 °C Flash Pt: 142 °C (287 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000672 CAS Number: 3024-72-4 EINECS: 221-177-2 UN: 3261 ADR: 8,II |