3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
150230050
150230250
150231000
ACRO150230050EA
17.9
EUR
ACRO150230050
ACRO150230250
ACRO150231000
3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₃Cl₃O Peso molecolare: 209.46 g/mol Punto di ebollizione: 242 Punto di fusione: 30…33 °C Flash Pt: 142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000672 CAS Number: 3024-72-4 EINECS: 221-177-2 UN: 3261 ADR: 8 II |
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |