2-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
o-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 609-65-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5718
Odour: Acrid
Melting Point: -4°
Boiling Point: 237-239°
Beilstein Reference: 386435
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000660
Formula:
C₇H₄Cl₂O Peso molecolare: 175,01 g/mol Punto di ebollizione: 237…239 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,379 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000660 CAS Number: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |