2-Chlorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,38 g/cm³ Flash Pt: 124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000660 CAS Number: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |