Stampa…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
182060100 182060500
ACRO182060100EA 48.1 EUR
ACRO182060100 ACRO182060500
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Peso molecolare: 209,46 g/mol
Punto di ebollizione: 142…143 °C (21 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,45 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000662
CAS Number: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %