2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 89-75-8
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 150°/34mm
Beilstein Reference: 608234
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000661
Formula:
C₇H₃Cl₃O Peso molecolare: 209,46 g/mol Punto di ebollizione: 150 °C (34 mmHg) Punto di fusione: 16…20 °C Densità: 1,497 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000661 CAS Number: 89-75-8 EINECS: 201-936-4 UN: 3265 ADR: 8,II |