Stampa…
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 26.1 EUR
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Punto di ebollizione: 150 °C (34 mmHg)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,49 g/cm³
Flash Pt: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000661
CAS Number: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %