Stampa…
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 64.4 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₄O
Peso molecolare: 243,9 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (6 mmHg)
Densità: 1,56 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075323
CAS Number: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %