Stampa…
2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L09506.06 L09506.14 L09506.22
L09506.06EA 42.5 EUR
L09506.06 L09506.14 L09506.22
2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-60-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 167°(332°F) Odour: Pungent Boiling Point: 140°/14mm Beilstein Reference: 2575973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00035937
Formula: C₇H₃Cl₃O
Peso molecolare: 209,46 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 28…32 °C
Flash Pt: 167 °C (332 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035937
CAS Number: 2905-60-4
EINECS: 220-811-5
UN: 3261
ADR: 8,II