2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-05-9
Molecular Formula: C7H2Cl3N
Formula Weight: 206.46
Melting Point: 80-82°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052711
Formula:
C₇H₂Cl₃N Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052711 CAS Number: 6575-05-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |