Stampa…
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
A15657.03 A15657.06 A15657.14
A15657.03EA 29.3 EUR
A15657.03 A15657.06 A15657.14
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
4-Chlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1679-18-1 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 268-277° Beilstein Reference: 2936346
Formula: C₆H₆BClO₂
Peso molecolare: 156,38 g/mol
Punto di fusione: 268…277 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039137
CAS Number: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5