Stampa…
4-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344410010 344410050 AC34441.1 344410250
ACRO344410010EA 28.4 EUR
ACRO344410010 ACRO344410050 MAYBAC34441.1 ACRO344410250
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₂
Punto di fusione: 259…262 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039137
CAS Number: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %