3-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 63503-60-6
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 2936343
Formula:
C₆H₆BClO₂ Punto di fusione: 180…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161354 CAS Number: 63503-60-6 |