3-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BClO₂ Punto di fusione: 185…189 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00161354 CAS Number: 63503-60-6 |
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |