3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 67492-50-6
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 7581091
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Punto di fusione: ∼ 315 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051935 CAS Number: 67492-50-6 |