3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Punto di fusione: 270…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074646 CAS Number: 151169-75-4 |