Stampa…
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
AC35909.1 AC35909.10 359090050 359090250
MAYBAC35909.1EA 0 EUR
MAYBAC35909.1 MAYBAC35909.10 ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Punto di fusione: 284…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074646
CAS Number: 151169-75-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %