Stampa…
2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
B23324.03 B23324.06 B23324.14
B23324.03EA 50.8 EUR
B23324.03 B23324.06 B23324.14
2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
2-Chlorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 3900-89-8 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: ca 95-100° Beilstein Reference: 3030414
Formula: C₆H₆BClO₂
Peso molecolare: 156,38 g/mol
Punto di fusione: ∼ 95…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674012
CAS Number: 3900-89-8