Stampa…
2-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
358990010 358990050
ACRO358990010EA 40.4 EUR
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorophenylboronic acid 97%
2-Chlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₂
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674012
CAS Number: 3900-89-8
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %