Stampa…
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22984.03 B22984.06 B22984.14
B22984.03EA 35.5 EUR
B22984.03 B22984.06 B22984.14
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 135145-90-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 210-216° Beilstein Reference: 4801290
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 190,82 g/mol
Punto di fusione: ∼ 210…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863182
CAS Number: 135145-90-3