Stampa…
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
L01563.03 L01563.06
L01563.03EA 48.8 EUR
L01563.03 L01563.06
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 68716-47-2 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 242-245° Beilstein Reference: 4983878
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 190,82 g/mol
Punto di fusione: 242…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013930
CAS Number: 68716-47-2