2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B22781.03
B22781.06
B22781.14
B22781.03EA
35.2
EUR
B22781.03
B22781.06
B22781.14
2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 151169-74-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 233-242°
MDL No.: MFCD01075703
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Peso molecolare: 190,82 g/mol Punto di fusione: 233…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075703 CAS Number: 151169-74-3 |