2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
367710010
367710050
367710250
ACRO367710010EA
29
EUR
ACRO367710010
ACRO367710050
ACRO367710250
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Peso molecolare: 190,82 g/mol Punto di fusione: 242…244 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075703 CAS Number: 151169-74-3 |
Appearance | White to cream Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |