Stampa…
Clorobenzene per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
H27688.AU H27688.0F
H27688.AUEA 120 EUR
H27688.AU H27688.0F
Clorobenzene per HPLC
Clorobenzene
Formula: C₆H₅Cl
Peso molecolare: 112,56 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000530
CAS Number: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=084fe4453b31515a1b971e9531e265c733213550&prid=web&clid=SAPDAM