Stampa…
Terephthalaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
A14930.14 A14930.22 A14930.36
A14930.14EA 46.5 EUR
A14930.14 A14930.22 A14930.36
Terephthalaldehyde ≥98%
Terephthalaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 623-27-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 114-117° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 385863 MDL No.: MFCD00006949
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 114…117 °C
Densità: 1,060
Flash Pt: 76 °C (168 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006949
CAS Number: 623-27-8
EINECS: 210-784-8