Stampa…
Terephthalaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
137891000 137895000
ACRO137891000EA 53.6 EUR
ACRO137891000 ACRO137895000
Terephthalaldehyde 98%
Terephthalaldehyde
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114…116 °C
Densità: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76 °C
MDL Number: MFCD00006949
CAS Number: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)