4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
207150500
207150050
ACRO207150500EA
135
EUR
ACRO207150500
ACRO207150050
4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Formula:
C₈H₈OS Punto di ebollizione: 86…90 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,14 g/cm³ Flash Pt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00006948 CAS Number: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 ADR: 9, |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |