Stampa…
Vanillina ≥99%, off-white powder
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
0215218890 0215218880 0215218891
ICNA0215218890EA 166 EUR
ICNA0215218890 ICNA0215218880 ICNA0215218891
Vanillina ≥99%, off-white powder
Vanillina
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 285
Punto di fusione: 78…85 °C
Densità: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006942
CAS Number: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM