Stampa…
4-Cyanobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 60.3 EUR
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₅NO
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003376
CAS Number: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN