Stampa…
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
A14914.06 A14914.14 A14914.22
A14914.06EA 49.4 EUR
A14914.06 A14914.14 A14914.22
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
4-Cyanobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 105-07-7 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 99-103° Boiling Point: 133°/12mm Beilstein Reference: 606473 MDL No.: MFCD00003376
Formula: C₈H₅NO
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Punto di ebollizione: 133 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003376
CAS Number: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III