Stampa…
3-Cyanobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formylbenzonitrile
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 117 EUR
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehyde 99%
3-Cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₅NO
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003344
CAS Number: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %