Stampa…
2-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
H29027.06 H29027.03
H29027.06EA 143 EUR
H29027.06 H29027.03
2-Cyanobenzaldehyde ≥98%
2-Cyanobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 7468-67-9 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD00017503
Formula: C₈H₅NO
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Punto di fusione: 102…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017503
CAS Number: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III