Stampa…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15909.14 A15909.22 A15909.36
A15909.14EA 57.8 EUR
A15909.14 A15909.22 A15909.36
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 98-58-8 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 152-154°/26mm Merck Reference: 14,1407 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007437
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Punto di ebollizione: 152…154 °C (26 mmHg)
Punto di fusione: 73…77 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007437
CAS Number: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1407