Stampa…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148760250 148761000
ACRO148760250EA 57.1 EUR
ACRO148760250 ACRO148761000
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Punto di ebollizione: 153 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 74…77 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007437
CAS Number: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01391
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)