Stampa…
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14 A13645.06
A13645.14EA 171 EUR
A13645.14 A13645.06
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-25-1 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 127-128°/2.4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051971
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Punto di ebollizione: 127…128 °C (2,4 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051971
CAS Number: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II