2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Punto di ebollizione: 98…100 °C Punto di fusione: 49…52 °C |
MDL Number:
MFCD00051971 CAS Number: 2905-25-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |