2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Formula:
C₆H₃Br₂ClO₂S Punto di ebollizione: 128 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 82…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093759 CAS Number: 72256-95-2 UN: 3261 ADR: 8,II |