Stampa…
4-Bromothioanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 139 EUR
A15504.22 A15504.36
4-Bromothioanisole ≥98%
4-Bromothioanisole
Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102
Formula: C₇H₇BrS
Punto di ebollizione: 250 °C
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000102
CAS Number: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,