Stampa…
4-Bromothioanisole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 62.3 EUR
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromothioanisole 97%
4-Bromothioanisole
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,1 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 35…40 °C
Densità: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000102
CAS Number: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %