Stampa…
2-Bromothioanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 29.6 EUR
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromothioanisole ≥98%
2-Bromothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066
Formula: C₇H₇BrS
Punto di ebollizione: 140…141 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,524
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000066
CAS Number: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,