Stampa…
4-Bromofenolo, crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215489083 0215489090 0215489080
ICNA0215489083EA 160 EUR
ICNA0215489083 ICNA0215489090 ICNA0215489080
4-Bromofenolo, crystalline powder
4-Bromofenolo
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Formula: C₆H₅BrO
Peso molecolare: 173.01 g/mol
Punto di ebollizione: 235…236 °C
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002313
CAS Number: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01413