Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
385290050 385290250
ACRO385290050EA 41.2 EUR
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
MDL Number: MFCD00031363
CAS Number: 13288-06-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %