Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
385260050 385260250
ACRO385260050EA 41.6 EUR
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 39 °C
MDL Number: MFCD07783648
CAS Number: 13831-59-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %