Stampa…
3-Bromophenetole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B21418.09 B21418.18
B21418.09EA 55.5 EUR
B21418.09 B21418.18
3-Bromophenetole ≥98%
3-Bromophenetole
Purity: 98% CAS No.: 2655-84-7 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 83°(182°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 231° MDL No.: MFCD00274287
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 231 °C
Densità: 1,41
Flash Pt: 83 °C (182 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274287
CAS Number: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9