Stampa…
(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
B21087.22 B21087.14 B21087.36
B21087.22EA 126 EUR
B21087.22 B21087.14 B21087.36
(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 589-10-6 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br Formula Weight: 201.07 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 31-35° Boiling Point: 135-137°/20mm Beilstein Reference: 508290 MDL No.: MFCD00000234
Formula: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 135…137 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 31…35 °C
Densità: 1,35
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000234
CAS Number: 589-10-6
EINECS: 209-634-4