2,6-Dibromo-4-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Formula:
C₆H₃Br₂NO₃ Punto di fusione: ∼ 145 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007334 CAS Number: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |