Stampa…
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L11101.06 L11101.14
L11101.06EA 61.9 EUR
L11101.06 L11101.14
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 1985-12-2 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 144-145°/5mm Beilstein Reference: 878549 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004808
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di ebollizione: 144…145 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 56…60 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004808
CAS Number: 1985-12-2
ADR: 8,III